Learn More
BD Biosciences™ Zellviabilitäts-Kit mit Liquid Counting Beads (RUO/GMP)
Geeignet für Fließzyometrieanalysen auf Säugetier- oder mikrobieller Zellbasis.
Marke: BD Biosciences™ 349480
Additional Details : Gewicht : 0.05710kg
Beschreibung
- Schnelle Zählung von lebenden/toten Bakterien oder anderen mikrobiellen Zellen.
- Wirksamkeit des bakteriellen Desinfektionsmittels.
- Lebensfähigkeit von Hefe während der Fermentation.
- Lebensfähigkeit und Konzentration von Zellen in der Kultur.
- Lebensfähigkeit und Konzentration von Zellen vor der Färbung für die zytometrische Durchflussanalyse.
- Säugetier- oder mikrobielle Zellen.
- Lebensfähigkeit und Anzahl der Zellen in Bioreaktoren.
- Lebensfähigkeit von Spermien für Forschungsstudien in Zellpräparaten, die Rückstände enthalten.
- Inhalt: Thiazol Orange-Lösung, Propidium-Iodid-Lösung, Liquid Counting Beads.
Spezifikation
Das Kit enthält 1 Fläschchen mit 500 μl 42 μmol/l TO in Dimethylsulfoxid (DMSO) und 1 Fläschchen mit 500 μl 4,3 mmol/l PI in Wasser. Die Liquid Counting Beads werden als 1 Fläschchen mit 10 ml fluoreszierenden Mikrosphären in Puffer mit 0,1 % Natriumazid geliefert. | |
Thiazol Orange, Propidiumiodid, Liquid Counting Beads. | |
Für die auf dem Flaschenetikett angegebene Zeit stabil, bei Lagerung gemäß den Angaben. | |
100 Tests |