Learn More
Molecular Probes™ Cell Sorting Set-up Beads (for green-yellow lasers)
Cell Sorting Set-up Beads (für grün-gelbe Laser)
Marke: Molecular Probes™ C16509
507.30 CHF gültig bis 2025-02-21
Benutzen Sie den Promotions-Code "24115" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Molecular Probes™ Cell Sorting Set-up Beads sind zuverlässige Standards für die Einrichtung und Kalibrierung von Instrumenten zur Durchflusszytometrie-Sortierung. Die Cell Sorting Set-up Beads haben eine ähnliche Größe, Emissionswellenlänge und Intensität wie viele biologische Proben und können daher zur Kalibrierung eines Durchflusszytometers für die Zellsortierung verwendet werden, einschließlich Laserquelle, Optik und Stromfluss. Die Beads sind optimiert für die Überprüfung der Zellsortereinstellungen wie Tropfenverzögerung und Effizienz (Zellverlust während der Sortierung).Hier finden Sie Informationen zu allen Durchflusszytometrie-Kalibrierungen und Größenreferenz-Beads.
Cell Sorting Set-up Beads sind für die Verwendung mit UV-, blauen, grün/gelben und roten Lasern erhältlich.Diese 6,0 μm großen Beads für grün/gelbe Laser sind mit Fluoreszenzfarbstoff infundierte Mikrokugeln, die idealerweise bei 570 nm angeregt werden und bei 575 nm emittieren, aber auch bei 488 nm angeregt werden können.
Die Cell Sorting Set-Up Beads bieten:
Bead-Markierung
Wie bei allen unseren Standard-Mikrokugeln für die Durchflusszytometrie sind die Cell Sorting Set-Up Beads im Innern und nicht auf der Oberfläche gefärbt. Die Farbstoffe sind daher gegen Wechselwirkungen mit der Umwelt geschützt, die die Fluoreszenzabgabe beeinflussen könnten. Das führt zu einer ausgezeichneten Signalstabilität. Diese fluoreszierenden 6,0-μm-Mikrokugeln aus Polystyrol werden als Suspensionen geliefert, die zur praktischen Dosierung in Tropffläschchen verpackt sind. Sie sind in vier Farben (UV, Blau, Grüngelb, Rot) erhältlich, damit sie zu Ihrem Laser passen.
Die Farbstoffe, die bei der Herstellung der Cell Sorting Set-up Beads verwendet werden, wurden sorgfältig ausgewählt, um Emissionsspitzen für Zellen zu liefern, die mit häufig verwendeten Fluoreszenzfarbstoffen gekennzeichnet sind. Die Emissionsprofile für diese Standards sind im Vergleich zu Zellen, die mit einem entsprechenden Fluoreszenzfarbstoff gekennzeichnet sind, bewusst eng gehalten. Aufgrund ihrer engen Emissionsprofile weisen Beads mit zwei verschiedenen fluoreszierenden Farben minimale spektrale Überlappungen auf, und bei der Einrichtung für mehrfarbige Experimente ist nur eine geringe oder keine Farbkompensation erforderlich.
Hinweise:
Diese Beads sind eine Alternative zu Peakflow™ Durchflusszytometrie-Referenzbeads.
Eine optimale Überprüfung der Laserausrichtung eines Zellsortierzytometers finden Sie in unserem Angebot an Alignflow™ Flow Cytometry Alignment Beads.
Spezifikation
Enthält 2 Fläschchen Cell Sorting Set-up Beads (1,5 ml pro Fläschchen). Im Kühlschrank (2 bis 8 °C) aufbewahren und vor Licht schützen. |
|
6 μm | |
Durchflusszytometer | |
3 mL | |
Kernspezifikationen |
Fluoreszent | |
532 oder 561⁄575 | |
Röhrchen | |
Raumtemperatur | |
Färbemittel |