Learn More
Cefacetril, Honeywell Fluka™
Artikelnummer. 15930212
Click to view available options
Menge:
10 mg geliefert
Analytischer Standard, Referenzmaterial
Stellen Sie sicher, dass Sie über die benötigen Informationen verfügen, um Ihre Analyse schnell zu starten, und führen Sie relevante Audits durch:
  • Hochwertige anorganische und organische Referenzmaterialien, die nach ISO 9001 hergestellt werden
  • Analysenzertifikat (CoA) bei jeder Lieferung mit Verfallsdatum und chargenspezifischen Analyseergebnissen
  • Kostenloser technischer Support durch Experten
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
CAS 10206-21-0
Verpackung Glasflasche
Menge 10 mg geliefert
Güte Analysenstandard
Zur Verwendung mit (Anwendung) ANTIBIOTIKA
Physikalische Form Fest