Learn More
Vileda Professional™ CE Sweeper and Pan™
The CE Sweeper and Pan™ is ideal for ergonomic and efficient liquid removal. The system is hygienic, lightweight, and flexible. Perfect for dry or damp conditions.
Marke:  Vileda Professional™ 119908
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 17872476
  • 168.00 CHF / 5 Stück
Verfügbar ab: 17-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Sweep up broken glass in your cleanroom quickly and easily
  • No need to change gloves when an item is dropped on the floor
  • Keeps workers from touching the floor within the controlled environment
  • Can be sprayed or wiped down with common disinfectants
  • Stands up easily for storage or can be hung
  • Adjustable bag holder for different size collection bags
Spezifikation
Spezifikation
Besen und Kehrschaufel
Zum Kehren von zerbrochenem Glas, für die Lobby Kehrbleche und glatte Böden, wo Schmutz trocken oder feucht sein könnte
Hausmeisterdienste