Learn More
CDX2 Mouse, Clone: CDX2/1690, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CDX2 |
---|---|
Klon | CDX2/1690 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15959727
|
EnquireBio
1045-MSM1-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15969727
|
EnquireBio
1045-MSM1-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CDX2 | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% Azide | |
1045 | |
Recombinant human CDX2 protein fragment (aa150-249) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
40kDa |
CDX2/1690 | |
Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
XP_011533178 | |
CDX2 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified | |
Nuclear | |
HT29 cells or Colon Carcinoma |