Learn More
IKA™ CDR.PVDF Standard
Das CDR.PVDF-Standardset enthält zwei Standard-Durchflusswegscheibenreaktoren aus Polyvinyliden (PP).
Marke: IKA™ 0020102638
Additional Details : Gewicht : 0.09300kg
Beschreibung
- Das Set enthält zwei Standard-Durchflusswegscheibenreaktoren aus Polyvinyliden (PP).
- Lieferumfang
- PVDFD Scheibenreaktor, Standard (2 St.)
Spezifikation
Polyvinyliden |