Learn More
Molecular Probes™ CDP-Star™ Substrate (12.5 mM Concentrate)
CDP-Star™ Substrat (12,5 mM-Konzentrat)
387.00 CHF - 9370.00 CHF
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12664345
|
Molecular Probes™
T2304 |
1 ml |
387.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12674345
|
Molecular Probes™
T2305 |
2 ml |
524.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
|
|||||
12684345
|
Molecular Probes™
T2306 |
5mL |
1172.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12694345
|
Molecular Probes™
T2307 |
10 ml |
2200.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12604355
|
Molecular Probes™
T2308 |
20 ml |
4095.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
12624355
|
Molecular Probes™
T2309 |
50 ml |
9370.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 16-07-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Dieses konzentrierte CDP-Star™ Substrat ist ein chemilumineszentes alkalisches Phosphatasesubstrat für das Blotting von Proteinen oder Nukleinsäuren auf Nitrozellulosemembranen. Dieses Substrat kann auch in lösungsbasierten Assays verwendet werden.Mit diesem CDP-Star™ Chemolumineszenz-Substrat für alkalische Phosphatase können Sie alkalische Phosphatase und alkalische Phosphatase-markierte Moleküle mit beispielloser Empfindlichkeit, Geschwindigkeit und Leichtigkeit nachweisen.
Dieses vielseitige Chemolumineszenz-Substrat weist eine hohe Empfindlichkeit in membranbasierten Anwendungen wie Southern, Northern und Western Blotting auf. Dieses Substrat kann auch in lösungsbasierten Assays wie Immunoassays, DNA-Sonden-Assays, Enzym-Assays und Reporter-Gen-Assays verwendet werden. Die maximale Lichtstärke wird nach ca. 10 Minuten erreicht, und die Glimmemission bleibt mehrere Stunden lang bestehen.
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.
Spezifikation
AP-Substrat (alkalische Phosphatase) |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.