Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cdc2-Like-Kinaseinhibitor, TG003
Artikelnummer. 15456529
Click to view available options
Menge:
5 mg
50 mg
Cdc2-Like Kinase Inhibitor, TG003 is a benzothiazole agent that acts as a specific and ATP-competitive inhibitor of Clk family members. Reports show that TG003 modifies the regulation of alternative splicing modulated by phosphorylation of SR proteins in vitro, and rescues defects in the development of Xenopus caused by an overabundance of Clk activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TG003 ist ein Benzothiazol-Wirkstoff, der als spezifischer und ATP-kompetitiver Inhibitor von Clk-Familienmitgliedern wirkt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 300801-52-9
Summenformel C13H15NO2S
Synonym CLK-Hemmer; TG003
Spezifikation
Menge 5 mg
Beschreibung Weißgrau
Inhalt und Lagerung 2 °C bis 8 °C
Zur Verwendung mit (Anwendung) TG003 ist ein Benzothiazol-Wirkstoff, der als spezifischer und ATP-kompetitiver Inhibitor von Clk-Familienmitgliedern wirkt.
Formelmasse 249,33g/mol
Empfindlichkeit Lichtempfindlich
Löslichkeit Löslich in DMSO
Produkttyp Signaltransduktionsreagenz
Form Fest
InChI-Schlüssel BGVLELSCIHASRV-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN1C(SC2=C1C=C(OC)C=C2)=CC(C)=O
IUPAC-Name 1-(3-ethyl-5-methoxy-2,3-dihydro-1,3-benzothiazol-2-ylidene)propan-2-one
Molekulargewicht (g/mol) 249.33
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Cdc2-Like Kinase Inhibitor, TG003
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: (Z)-1-(3-Ethyl-5-methoxy-3H-benzothiazol-2-ylidene)propan-2-one