Learn More
CD8a Mouse, FITC, Clone: OKT8, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
94.10 CHF - 810.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD8a |
---|---|
Klon | OKT8 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15961578
|
EnquireBio
QAB17-F-25Tests |
25 Tests |
94.10 CHF
25 Tests |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15951578
|
EnquireBio
QAB17-F-100Tests |
100 Tests |
203.00 CHF
100 Tests |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15971578
|
EnquireBio
QAB17-F-500Tests |
500 Tests |
810.00 CHF
500 Tests |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD8a | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
925 | |
IgG2a | |
Protein A/G Purified |
OKT8 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
NP_741969 | |
CD8A | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |