Learn More
CD86 Rat, PE, Clone: PO3.1, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
122.00 CHF - 271.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD86
Klon PO3.1
Konzentration 0.2mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15972638
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB93-PE-25ug
25 μg
122.00 CHF
25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15962638
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB93-PE-100ug
100 μg
271.00 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD86
0.2mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
12524
IgG2b κ
Protein A/G Purified
PO3.1
Flow Cytometry
PE
RUO
NP_062261
Cd86
Primary
Store at 2-4°C.