Learn More
CD8 Mouse, PE, Clone: SK1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
259.00 CHF - 2530.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD8 |
---|---|
Klon | SK1 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15971598
|
EnquireBio
QAB18-PE-25Tests |
25 Tests |
259.00 CHF
25 Tests |
Verfügbar ab: 28-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15961598
|
EnquireBio
QAB18-PE-100Tests |
100 Tests |
585.00 CHF
100 Tests |
Verfügbar ab: 28-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15981598
|
EnquireBio
QAB18-PE-500Tests |
500 Tests |
2530.00 CHF
500 Tests |
Verfügbar ab: 28-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD8 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
925 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
SK1 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_741969 | |
CD8A | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |