Learn More
CD8 Mouse, APC, Clone: SK1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB18-APC-100Tests
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15971588
  • 545.00 CHF / 100 Tests
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
CD8
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD8A
Protein A/G Purified
RUO
925
IgG1 κ
Flow Cytometry
SK1
APC
NP_741969
Mouse
100 Tests
Primary
Store at 2-4°C.