Learn More
CD68 (Macrophage Marker) Mouse, Clone: LAMP4/1830, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 484.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD68 (Macrophage Marker) |
---|---|
Klon | LAMP4/1830 |
Konzentration | 200μg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15961278
|
EnquireBio
968-MSM6-P0 |
20 μg |
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11. |
||||||
15971278
|
EnquireBio
968-MSM6-P1 |
100 μg |
484.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD68 (Macrophage Marker) | |
200μg/mL | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10mM PBS with 0.05% BSA and 0.05% azide. Also available without BSA and Azide. | |
Recombinant fragment of human CD68 protein (apprx. aa 150-301) | |
Primary | |
Short term: Store at 2-4°C. Long term, aliquot and store at -20°C. | |
110kDa |
LAMP4/1830 | |
Flow Cytometry, Immunofluorescence, Western Blot, Immunohistochemistry | |
Unconjugated | |
RUO | |
968 | |
IgG2b κ | |
Protein A/G purified from Bioreactor concentrate. | |
Cytoplasmic | |
Tonsil, Lymph Node or Spleen |