Learn More
CD62P Mouse anti-Human, PE, Clone: AK-4, BD
Mouse Monoclonal Antibody
114.00 CHF - 255.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD62P
Klon AK-4
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Konjugat PE
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15861469
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
561921
25 Tests
114.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
10242483
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
BD Biosciences
555524
100 Tests
255.00 CHF
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 18-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The AK-4 monoclonal antibody specifically binds to CD62P. CD62P is a 140 kDa type I transmembrane glycoprotein that is also known as P-Selectin, Platelet activation-dependent granule membrane protein (PADGEM), or GMP-140. P-Selectin is stored in the α-granules of platelets and the Weibel-Palade bodies of endothelial cells, and is rapidly transported to the plasma membrane upon activation. P-Selectin is thought to mediate the initial adhesive interactions of neutrophils and monocytes with endothelium in inflammatory responses, and of activated platelets to neutrophils and monocytes in hemostasis.
Spezifikation
Spezifikation
CD62P
Flow Cytometry
PE
RUO
Aqueous buffered solution containing BSA and ≤0.09% sodium azide.
Primary
Store undiluted at 4°C and protected from prolonged exposure to light. Do not freeze.
AK-4
Monoclonal
Mouse
Human
IgG1 κ
Affinity Purified
P-Selectin; GMP-140; PADGEM