Learn More
CD62L / L-Selectin Rat, APC, Clone: MEL-14, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
94.10 CHF - 227.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD62L / L-Selectin |
---|---|
Klon | MEL-14 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15972108
|
EnquireBio
QAB49-APC-25ug |
25 μg |
94.10 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15962108
|
EnquireBio
QAB49-APC-100ug |
100 μg |
227.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD62L / L-Selectin | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2 | |
20343 | |
IgG2a κ | |
Protein A/G Purified |
MEL-14 | |
Flow Cytometry | |
APC | |
RUO | |
NP_001157531 | |
Sell | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |