Learn More
Novus Biologicals™ CD59 Antibody Pair [HRP]
Rabbit Monoclonal Antibody Pair
516.00 CHF - 1285.00 CHF
Spezifikation
Assay-Bereich 234.38 pg/mL
Assay-Empfindlichkeit: 234.38-15000 pg/mL
Assay Sandwich ELISA
Konjugat HRP
Produkttyp Antibody Pairs
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
18291076
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP2-79401-15PLATES
15 Plates
1285.00 CHF
15 Stück
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
18694760
Unterlagen ansehen
Novus Biologicals™
NBP2-79401-5Plates
5 Plates
516.00 CHF
5 Stück
Verfügbar ab: 31-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human CD59.
Spezifikation
Spezifikation
234.38 pg/mL
Sandwich ELISA
Antibody Pairs
Human
16.3A5, 1F5, 1F5 antigen, 20 kDa homologous restriction factor, CD59 antigen, CD59 antigen p18-20 (antigen identified by monoclonal antibodies 16.3A5, EJ16, CD59 antigen, complement regulatory protein, CD59 glycoprotein, CD59 molecule, complement regulatory protein, EJ16, EJ30, EJ30, EL32 and G344), EL32, FLJ38134, FLJ92039, G344, HRF20, HRF-20, human leukocyte antigen MIC11, Ly-6-like protein, lymphocytic antigen CD59/MEM43, MACIF, MAC-inhibitory protein, MAC-IP, MEM43, MEM43 antigen, membrane attack complex (MAC) inhibition factor, Membrane attack complex inhibition factor, Membrane inhibitor of reactive lysis, MGC2354, MIC11MSK21, MIN1, MIN2, MIN3, MIRL, p18-20, protectin, surface anitgen recognized by monoclonal 16.3A5, T cell-activating protein
CD59
RUO
Storage is content dependent.
234.38-15000 pg/mL
HRP
This solid phase sandwich ELISA utilizes a monoclonal antibody specific for Human CD59.
Sandwich-ELISA
966
Rabbit
Cell Biology, Cellular Markers, Immunology, Signal Transduction, Stem Cell Markers
CD59
Dokumentation
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato