missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45RA Mouse, V450, Clone: HI100, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

155.00 CHF - 336.00 CHF

Spezifikation

Antigen CD45RA
Klon HI100
Konzentration 5μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15982068
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB45-V450-25Tests
25 Tests
155.00 CHF
25 Tests
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15972068
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB45-V450-100Tests
100 Tests
336.00 CHF
100 Tests
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

CD45RA
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
5788
IgG2b κ
Protein A/G Purified
HI100
Flow Cytometry
Violet Fluor 450 (V450)
RUO
NP_002829
PTPRC
Primary
Store at 2-4°C.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications