Learn More
CD45 Rat, PE, Clone: 30-F11, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
82.05 CHF - 94.10 CHF
Spezifikation
Antigen CD45
Klon 30-F11
Konzentration 0.5mg/mL
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15971968
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB40-PE-25ug
25 μg
82.05 CHF
25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15961968
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB40-PE-100ug
100 μg
94.10 CHF
100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD45
0.5mg/mL
Monoclonal
Rat
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH7.2
19264
IgG2b κ
Protein A/G Purified
30-F11
Flow Cytometry
PE
RUO
NP_001255215
Ptprc
Primary
Store at 2-4°C.