Learn More
CD45 Mouse, FITC, Clone: HI30, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
94.10 CHF - 493.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD45 |
---|---|
Klon | HI30 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15962078
|
EnquireBio
QAB46-F-25Tests |
25 Tests |
94.10 CHF
25 Tests |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15952078
|
EnquireBio
QAB46-F-100Tests |
100 Tests |
155.00 CHF
100 Tests |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15972078
|
EnquireBio
QAB46-F-500Tests |
500 Tests |
493.00 CHF
500 Tests |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD45 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
5788 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
HI30 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
NP_002829 | |
PTPRC | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |