missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD45.1 Mouse, FITC, Clone: A20, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio QAB42-F-25ug

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15982008

  • 110.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

CD45.1
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Ptprc
Protein A/G Purified
RUO
19264
IgG2a κ
Flow Cytometry
A20
FITC
NP_001255215
Mouse
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt