Learn More
CD4 Mouse, PE, Clone: RPA-T4, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
82.05 CHF - 615.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD4
Klon RPA-T4
Konzentration 5μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15961518
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB12-PE-25Tests
25 Tests
82.05 CHF
25 Tests
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15951518
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB12-PE-100Tests
100 Tests
155.00 CHF
100 Tests
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15971518
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB12-PE-500Tests
500 Tests
615.00 CHF
500 Tests
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD4
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
920
IgG1 κ
Protein A/G Purified
RPA-T4
Flow Cytometry
PE
RUO
NP_001181945
CD4
Primary
Store at 2-4°C.