Learn More
CD4 Mouse, APC, Clone: SK3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
296.00 CHF - 2655.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD4
Klon SK3
Konzentration 5μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15981468
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB10-APC-25Tests
25 Tests
296.00 CHF
25 Tests
Verfügbar ab: 25-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15971468
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB10-APC-100Tests
100 Tests
621.00 CHF
100 Tests
Verfügbar ab: 25-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15991468
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB10-APC-500Tests
500 Tests
2655.00 CHF
500 Tests
Verfügbar ab: 25-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD4
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
920
IgG1 κ
Protein A/G Purified
SK3
Flow Cytometry
APC
RUO
NP_001181945
CD4
Primary
Store at 2-4°C.
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie