Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD30 (Reed-Sternberg Cell Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate and reproducible results in immunohistochemistry experiments with Epredia™ CD30 (Reed-Sternberg Cell Marker) Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody.
175.00 CHF - 677.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD30 Ab-1
Klon Ber-H2
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Monoclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Form Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
12621187
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-361-S0
Concentrated 100 μL
175.00 CHF
100 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12631187
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-361-S1
Concentrated 500 μL
487.00 CHF
500 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12611187
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-361-S
Concentrated 1 mL
677.00 CHF
1 Milliliter
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12691177
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Epredia™
MS-361-R7
Prediluted 7 mL
335.00 CHF
7 Milliliter
Verfügbar ab: 17-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
12601187
Unterlagen ansehen
Epredia™
MS-361-RQ
Ready-to-Use 12 mL
396.00 CHF
12 Milliliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
CD30, a single chain glycoprotein, is synthesized as a 90 kDa precursor which is processed in the Golgi complex into a membrane-bound phosphorylated mature 105/120kDa glycoprotein. The CD30/Ki-1 antigen is expressed by mononuclear Hodgkin and multinucleated Reed-Sternberg cells in Hodgkin's disease, by the tumor cells of a majority of anaplastic large cell lymphomas, and by a varying proportion of activated T and B cells.
Host Species: Mouse
Clone: Ber-H2
Isotype: IgG1/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with baboon and monkey. Others not known.
Epitope: Not determined
Immunogen: Co cells
Molecular Weight: 120 kDa (mature), 95 kDa (precursor)
Positive Control: Hodgkin's lymphoma
Cellular Localization: Membrane and cytoplasm
Recommended for:
  • Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
CD30 Ab-1
Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
IVD
Co cells
Ber-H2
Monoclonal
Mouse
Oncogenesis