Learn More
CD3 Rat, FITC, Clone: 17A2, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB3-F-100ug
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15971798
  • 147.00 CHF / 100 Mikrogramm
Verfügbar ab: 10-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
CD3
Monoclonal
0.5mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Cd3g
Protein A/G Purified
RUO
12502
IgG2b κ
Flow Cytometry
17A2
FITC
NP_033980
Rat
100 μg
Primary
Store at 2-4°C.