missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD28 Mouse, APC, Clone: CD28.2, enQuireBio™

Mouse Monoclonal Antibody

143.00 CHF - 288.00 CHF

Spezifikation

Antigen CD28
Klon CD28.2
Konzentration 5μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15981898
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB37-APC-25Tests
25 Tests
143.00 CHF
25 Tests
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
15971898
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
EnquireBio
QAB37-APC-100Tests
100 Tests
288.00 CHF
100 Tests
Verfügbar ab: 18-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
 
Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

CD28
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
940
IgG1 κ
Protein A/G Purified
CD28.2
Flow Cytometry
APC
RUO
NP_006130
CD28
Primary
Store at 2-4°C.
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Product Certifications