missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD27 Mouse, FITC, Clone: O323, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke: EnquireBio QAB36-F-100Tests
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Spezifikation
CD27 | |
Monoclonal | |
5μL/Test | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
CD27 | |
Protein A/G Purified | |
RUO | |
939 | |
IgG1 κ |
Flow Cytometry | |
O323 | |
FITC | |
XP_016875723 | |
Mouse | |
100 Tests | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur