missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD25 Rat, APC-Cy7, Clone: PC61.5, enQuireBio™
Rat Monoclonal Antibody
234.00 CHF - 533.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD25 |
---|---|
Klon | PC61.5 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15981858
|
EnquireBio
QAB34-APC7-25ug |
25 μg |
234.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15971858
|
EnquireBio
QAB34-APC7-100ug |
100 μg |
533.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 13-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD25 | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Rat | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
16184 | |
IgG1 λ | |
Protein A/G Purified |
PC61.5 | |
Flow Cytometry | |
APC-Cyanine7 | |
RUO | |
NP_032393 | |
Il2ra | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts