missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CD25 Mouse, PE, Clone: BC96, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
94.10 CHF - 203.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD25 |
---|---|
Klon | BC96 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15981878
|
EnquireBio
QAB35-PE-25Tests |
25 Tests |
94.10 CHF
25 Tests |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15971878
|
EnquireBio
QAB35-PE-100Tests |
100 Tests |
203.00 CHF
100 Tests |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD25 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
3559 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
BC96 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_001295171 | |
IL2RA | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |