Learn More
CD23 Mouse, PE, Clone: EBVCS-5, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
179.00 CHF - 1810.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD23 |
---|---|
Klon | EBVCS-5 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15961848
|
EnquireBio
QAB32-PE-25Tests |
25 Tests |
179.00 CHF
25 Tests |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15951848
|
EnquireBio
QAB32-PE-100Tests |
100 Tests |
408.00 CHF
100 Tests |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15971848
|
EnquireBio
QAB32-PE-500Tests |
500 Tests |
1810.00 CHF
500 Tests |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD23 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
2208 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
EBVCS-5 | |
Flow Cytometry | |
PE | |
RUO | |
NP_001993 | |
FCER2 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |