Learn More
Epredia™ Lab Vision™ CD20 Ab-1, Mouse Monoclonal Antibody
Obtain accurate and reproducible results in immunohistochemistry, immunofluorescence and flow cytometry applications.
175.00 CHF - 759.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD20 Ab-1 |
---|---|
Klon | L26 |
Anwendungen | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
Klassifikation | Monoclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Form | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
12651067
|
Epredia™
MS-340-S0 |
Concentrated | 100 μL |
175.00 CHF
100 Mikroliter |
Verfügbar ab: 22-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12671067
|
Epredia™
MS-340-S1 |
Concentrated | 500 μL |
497.00 CHF
500 Mikroliter |
Verfügbar ab: 22-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12641067
|
Epredia™
MS-340-S |
Concentrated | 1 mL |
759.00 CHF
1 Milliliter |
Verfügbar ab: 22-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12621067
|
Epredia™
MS-340-R7 |
Prediluted | 7 mL |
337.00 CHF
7 Milliliter |
Verfügbar ab: 22-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
12631067
|
Epredia™
MS-340-RQ |
Ready-to-Use | 12 mL |
544.00 CHF
12 Milliliter |
Verfügbar ab: 22-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
CD20 is a non-Ig differentiation antigen of B cells and the expression of CD20 is restricted to normal and neoplastic B cells, being absent from all other leukocytes and tissues. It acts as calcium channel involved in B cell activation and cell cycle progression.Host Species: Mouse
Clone: L26
Isotype: IgG2a/κ
Species Reactivity: Human. Does not react with cow, dog, pig and rat.
Epitope: Cytoplasmic domain
Immunogen: Human tonsil B cells
Molecular Weight: 30-33kDa
Positive Control: Tonsil
Cellular Localization: Membrane/cytoplasm
Recommended for:
- Immunohistochemistry (Formalin/paraffin)
- Immunofluorescence
- Flow Cytometry
Spezifikation
CD20 Ab-1 | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
Unconjugated | |
IVD | |
Human tonsil B cells |
L26 | |
Monoclonal | |
Mouse | |
B-Cell | |
Primary |