Learn More
CD19 Mouse, FITC, Clone: SJ25C1, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
184.00 CHF - 1425.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD19
Klon SJ25C1
Konzentration 5μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15961778
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB29-F-25Tests
25 Tests
184.00 CHF
25 Tests
Verfügbar ab: 28-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15951778
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB29-F-100Tests
100 Tests
358.00 CHF
100 Tests
Verfügbar ab: 28-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15971778
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB29-F-500Tests
500 Tests
1425.00 CHF
500 Tests
Verfügbar ab: 28-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD19
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
930
IgG1 κ
Protein A/G Purified
SJ25C1
Flow Cytometry
FITC
RUO
NP_001171569
CD19
Primary
Store at 2-4°C.