Learn More
CD161 Mouse, FITC, Clone: HP-3G10, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
131.00 CHF - 263.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD161 |
---|---|
Klon | HP-3G10 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15972268
|
EnquireBio
QAB60-F-25Tests |
25 Tests |
131.00 CHF
25 Tests |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15962268
|
EnquireBio
QAB60-F-100Tests |
100 Tests |
263.00 CHF
100 Tests |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD161 | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
3820 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
HP-3G10 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
NP_002249 | |
KLRB1 | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |