Learn More
CD152 / CTLA-4 Mouse, PE, Clone: BNI3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB59-PE-25Tests
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15982238
  • 159.00 CHF / 25 Tests
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
CD152 / CTLA-4
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CTLA4
Protein A/G Purified
RUO
1493
IgG2a κ
Flow Cytometry
BNI3
PE
NP_001032720
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.