Learn More
CD14 Mouse, V450, Clone: 61D3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  EnquireBio QAB26-V450-25Tests
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 15971748
  • 172.00 CHF / 25 Tests
Verfügbar ab: 26-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Spezifikation
CD14
Monoclonal
5μL/Test
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
CD14
Protein A/G Purified
RUO
929
IgG1 κ
Flow Cytometry
61D3
Violet Fluor 450 (V450)
NP_000582
Mouse
25 Tests
Primary
Store at 2-4°C.