Learn More
CD14 Mouse, FITC, Clone: 61D3, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
147.00 CHF - 271.00 CHF
Spezifikation
Antigen CD14
Klon 61D3
Konzentration 5μL/Test
Anwendungen Flow Cytometry
Klassifikation Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15971738
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB26-F-25Tests
25 Tests
147.00 CHF
25 Tests
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15961738
Unterlagen ansehen
EnquireBio
QAB26-F-100Tests
100 Tests
271.00 CHF
100 Tests
Verfügbar ab: 13-03-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Spezifikation
CD14
5μL/Test
Monoclonal
Mouse
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
929
IgG1 κ
Protein A/G Purified
61D3
Flow Cytometry
FITC
RUO
NP_000582
CD14
Primary
Store at 2-4°C.