Learn More
CD11c Mouse, PE-Cy7, Clone: 3.9, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
155.00 CHF - 312.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD11c |
---|---|
Klon | 3.9 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15971718
|
EnquireBio
QAB24-PE7-25Tests |
25 Tests |
155.00 CHF
25 Tests |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15961718
|
EnquireBio
QAB24-PE7-100Tests |
100 Tests |
312.00 CHF
100 Tests |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD11c | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
3687 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
3.9 | |
Flow Cytometry | |
PE-Cyanine7 | |
RUO | |
XP_011544154 | |
ITGAX | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |