Learn More
CD11c Armenian Hamster, PerCP-Cy5.5, Clone: N418, enQuireBio™
Armenian Hamster Monoclonal Antibody
131.00 CHF - 348.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD11c |
---|---|
Klon | N418 |
Konzentration | 0.5mg/mL |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15971698
|
EnquireBio
QAB23-PCP55-25ug |
25 μg |
131.00 CHF
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15961698
|
EnquireBio
QAB23-PCP55-100ug |
100 μg |
348.00 CHF
100 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 18-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD11c | |
0.5mg/mL | |
Monoclonal | |
Armenian Hamster | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, pH 7.2 | |
16411 | |
IgG | |
Protein A/G Purified |
N418 | |
Flow Cytometry | |
PerCP-Cyanine5.5 | |
RUO | |
NP_067309 | |
Itgax | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |