Learn More
CD11b Mouse, FITC, Clone: ICRF44, enQuireBio™
Mouse Monoclonal Antibody
119.00 CHF - 227.00 CHF
Spezifikation
Antigen | CD11b |
---|---|
Klon | ICRF44 |
Konzentration | 5μL/Test |
Anwendungen | Flow Cytometry |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15971728
|
EnquireBio
QAB25-F-25Tests |
25 Tests |
119.00 CHF
25 Tests |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
15961728
|
EnquireBio
QAB25-F-100Tests |
100 Tests |
227.00 CHF
100 Tests |
Verfügbar ab: 06-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Spezifikation
CD11b | |
5μL/Test | |
Monoclonal | |
Mouse | |
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2 | |
3684 | |
IgG1 κ | |
Protein A/G Purified |
ICRF44 | |
Flow Cytometry | |
FITC | |
RUO | |
XP_006721108 | |
ITGAM | |
Primary | |
Store at 2-4°C. |