missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD115 Rat, PE, Clone: AFS98, enQuireBio™

Rat Monoclonal Antibody

Marke:  EnquireBio QAB53-PE-25ug

 Lernen Sie weitere Varianten dieses

Artikelnummer. 15972178

  • 159.00 CHF / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 21-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

CD115
Monoclonal
0.2mg/mL
10 mM NaH2PO4, 150 mM NaCl, 0.09% NaN3, 0.1% gelatin, pH7.2
Csf1r
Protein A/G Purified
RUO
12978
IgG2a κ
Flow Cytometry
AFS98
PE
XP_017173299
Rat
25 μg
Primary
Store at 2-4°C.
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt