missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CD 2314, Tocris Bioscience™

Artikelnummer. 30002012
Click to view available options
Menge:
10 mg
50 mg
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Selective RARβ agonist

Potent and selective RARβ receptor agonist (Kd values are 145 and >3760 nM for RARβ and RARα receptors respectively; no binding detected at RARγ). Inhibits growth of human HNSCC 22B, 183A and 22A cells (IC50 values are 3.0, 5.7 and 8.0 μM respectively).

Chemische Identifikatoren

CAS 170355-37-0
Summenformel C23H24O2S
Molekulargewicht (g/mol) 364.503
InChI-Schlüssel URUSABQSUCBGGJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-anthryl-4-thiophenecarboxylic acid, 5-5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydroanthracen-2-yl thiophene-3-carboxylic acid, 5-5,6,7,8-tetrahydro-5,5,8,8-tetramethyl-2-anthracenyl-3-thiophenecarboxylic acid
PubChem CID 15293210
IUPAC-Name 5-(5,5,8,8-tetramethyl-6,7-dihydroanthracen-2-yl)thiophene-3-carboxylic acid
SMILES CC1(CCC(C2=C1C=C3C=CC(=CC3=C2)C4=CC(=CS4)C(=O)O)(C)C)C

Spezifikation

Chemischer Name oder Material CD 2314
Farbe Weiß
Menge 50 mg
Formelmasse 364.5
Reinheit (%) >98%
Physikalische Form Solid
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt