Learn More
CCDC28A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
136.48 CHF - 385.92 CHF
Spezifikation
Antigen CCDC28A
Konzentration 0.31 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16883634
Unterlagen ansehen
Proteintech
14807-1-AP-20UL
20 μL
136.48 CHF
20 Mikroliter
Verfügbar ab: 17-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16873634
Unterlagen ansehen
Proteintech
14807-1-AP-150UL
150 μL
385.92 CHF
150 Mikroliter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a coiled-coil domain containing protein. Although the specific function of this gene has not yet been determined, this gene is a known translocation partner of nucleoporin 98 in acute leukemias. The resulting fusion gene produces a nucleoporin 98-coiled-coil domain-containing protein 28A chimeric protein which may be involved in promoting myeloproliferative neoplasms.
Spezifikation
Spezifikation
CCDC28A
Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
Rat, Human, Mouse
Q8IWP9
215814, 25901, 361454
CCDC28A Fusion Protein Ag6529
Primary
-20°C
CCDC28A
0.31 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
C6orf80, CCDC28A, CCRL1AP
CCDC28A
IgG
Antigen Affinity Chromatography