missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Novus Biologicals™ CBF2 293T Cell Transient Overexpression Lysate

Overexpression Lysate

Marke:  Novus Biologicals™ H00010153-T01

Artikelnummer. 18318489

  • 545.00 CHF / 0.01 Milliliter
Verfügbar ab: 23-12-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

Spezifikation

Spezifikation

0.1 mL
CBF2
CEBPZ
Store at -80°C. Avoid freeze-thaw cycles.
CBF2CTF2, CBFHSP-CBF, CCAAT/enhancer binding protein (C/EBP), zeta, CCAAT/enhancer binding protein zeta, CCAAT/enhancer-binding protein zeta, CCAAT-binding factor, CCAAT-box-binding transcription factor, NOC1
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote