Learn More
Brady™ Caution Labels
Marke:  Brady™ 225261
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11776835
  • 18.35 CHF / 1 Packung
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vorgedruckte Anhänger
  • Sicherheitsanhänger
  • Lockout/Tagout-Anhänger
Spezifikation
Spezifikation
10 Pk.
TAG-RAPPORT D'ENTRETIEN-50X110MM
Polyester
Lockout Tagout
110 mm
2 in.
-40 °C bis 100 °C
1.97 in.
7 mm
Kurzbezeichnung
Blue on White
SERVICE ENTRETIEN
4.33 in.
50 mm
0.249 mm
-40 bis +212 °F
50 mm
Lockout Tagout Tags