Learn More
Brady™ Caution Labels
Marke:  Brady™ 225258
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 11746835
  • 25.45 CHF / 1 Packung
Verfügbar ab: 09-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Vorgedruckte Anhänger
  • Sicherheitsanhänger
  • Lockout/Tagout-Anhänger
Spezifikation
Spezifikation
10 Pk.
TAG-OBLIGATION GEN.-75X160MM
Polyester
Lockout Tagout
160 mm
3 in.
-40 °C bis 100 °C
2.95 in.
7 mm
Kurzbezeichnung
Blue on White
Obligation Gen.
6.3 in.
75 mm
0.249 mm
-40 bis +212 °F
75 mm
Lockout Tagout Tags