Learn More
Applied Biosystems™ Kathodenpufferbehälter (CBC) Serie 3500
Der CBC befindet sich in einem einsatzbereiten Einwegbehälter mit RFID-Etikett (Radio Frequency Identification).
Marke:  Applied Biosystems™ 4408256
314.65 CHF gültig bis 2024-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "23894" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Artikelnummer. 16395322
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Der Kathodenpufferbehälter (CBC) enthält 1x Laufpuffer, um alle Elektrophorese-Anwendungen auf den genetischen Analysatoren der Applied Biosystems® 3500 Serie zu unterstützen.
Bestellinformation
4 pro Packung
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Enthält 4 Packungen mit Kathoden-Pufferbehältern. Den Kathodenpufferbehälter bei 2 bis 8 °C lagern, bis er einsatzbereit ist. Beachten Sie das Verfallsdatum auf dem Etikett.
Kathodenpufferbehälter
4 pack
3500xL Dx Genanalysator, 3500 Dx Genanalysator, 3500xL Genanalysator, 3500 Genanalysator
Nachhaltige Verpackung