Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cathepsin G Inhibitor I
Click to view available options
Menge:
1 mg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen befindet möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Menge | 1 mg |
Beschreibung | Weiß |
Inhalt und Lagerung | -30°bis -10 °C |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Ein potenter, selektiver, reversibler, leistungsfähiger Nicht-Peptid-Inhibitor von Cathepsin G |
CAS | 429676-93-7 |
Summenformel | C36H33N2O6P |
Formelmasse | 620.60 |
Empfindlichkeit | Lichtempfindlich |
Löslichkeit | Löslich in DMSO |
Form | Fest |