Learn More
Katechol-O,O-Essigsäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11391417
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5411-14-3
Summenformel C10H10O6
Molekulargewicht (g/mol) 226.184
MDL-Nummer MFCD00014353
InChI-Schlüssel PPZYHOQWRAUWAY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 1,2-phenylenedioxydiacetic acid, o-phenylenedioxydiacetic acid, 2,2'-1,2-phenylenebis oxy diacetic acid, catechol-o,o-diacetic acid, 2-2-carboxymethoxy phenoxy acetic acid, 2,2'-1,2-phenylenebis oxy bisacetic acid, 2-carboxymethoxy phenoxyacetic acid, 2,2'-benzene-1,2-diylbis oxy diacetic acid, acmc-1alcz, catechol-o,o'-diacetic acid
PubChem CID 79427
IUPAC-Name 2-[2-(carboxymethoxy)phenoxy]Essigsäure
SMILES C1=CC=C(C(=C1)OCC(=O)O)OCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Catechol-O,O-diacetic acid
Schmelzpunkt 177°C to 181°C
Menge 50 g
Beilstein 2057228
Formelmasse 226.18
Reinheit (%) 97%