Learn More
Ricinusoel, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Menge:
250 g
500 g
1 kg
2.5 kg
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Spezifikation
Chemischer Name oder Material | Castor oil |
Schmelzpunkt | 4.0°C |
Farbe | Gelb |
Dichte | 1.0500g/mL |
Siedepunkt | >100.0°C |
Flammpunkt | 257°C |
Infrarotspektrum | Echt |
Verpackung | Glasflasche |
Menge | 250 g |
Verseifungszahl | 176 to 182g KOH/g |
Mehr anzeigen |
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
- Castor oil, ethoxylated