Learn More
Fisherbrand™ Cast Iron Tripod Spread base complete with rubber
Hergestellt aus Gusseisen und in Acrylblau lackiert.
Marke:  Fisherbrand™ 3025/2
Artikelnummer. 12996796
  • 20.80 CHF / 1 Stück
Verfügbar ab: 29-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Mit 10 mm-Gewindebohrung in der Mitte für Stäbe
  • Mit Gummifüßen
  • 100 mm von Stabmitte bis Fußmitte
Spezifikation
Spezifikation
Gusseisen
Breiter Dreifuß
Je 1
100 mm von Stabmitte bis Fußmitte