Learn More
Epredia™ Cassette II Slotted Tissue Cassettes in Tube Packs
Slotted Cassettes are ideal for routine tissue samples. They are compatible with all Epredia PrintMate™ Cassette Printers, have a front edge lid hinge, and loose-packed lids that are available in 12 color varieties.
146.00 CHF
Spezifikation
Verschluss inklusive | Ja |
---|---|
Menge | 750/Karton |
Poren | Schlitze (context?) /Vertiefungen |
Verschlusstyp | Separater Deckel, vorderseitiges Scharnier |
PrintMate-kompatibel | Ja |
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16314056
|
Epredia™
B851729BE |
Beige |
146.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16324056
|
Epredia™
B851729BL |
Blau |
146.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16334056
|
Epredia™
B851729GN |
Grün |
146.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16344056
|
Epredia™
B851729GY |
Grau |
146.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16354056
|
Epredia™
B851729LA |
Lavendel |
146.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16364056
|
Epredia™
B851729LG |
Hellgrün |
146.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16374056
|
Epredia™
B851729LI |
Lila |
146.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16384056
|
Epredia™
B851729OR |
Orange |
146.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16394056
|
Epredia™
B851729PK |
Rosa |
146.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16304066
|
Epredia™
B851729TN |
Gelbbraun |
146.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16314066
|
Epredia™
B851729WH |
Weiß |
146.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16324066
|
Epredia™
B851729YW |
Gelb |
146.00 CHF
750 Stück |
Verfügbar ab: 11-12-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Printing
- Surface finish and reinforced print faces are engineered to optimize print quality
- Tube design is precisely engineered to reduce jamming and prevent downtime
Grossing, Processing and Embedding
- Cassette design and flow characteristics tested to ensure efficient reagent exchange
- Opening and closing forces adjusted for ease of use, while safeguarding valuable tissue samples
Sectioning
- Precision engineering for solid connection to microtomes
Archiving
- Cassette surface texture optimizes scannability for archiving
Spezifikation
Ja | |
Schlitze (context?) /Vertiefungen | |
Ja | |
Kassette II Biopsiekassette |
750/Karton | |
Separater Deckel, vorderseitiges Scharnier | |
Zur Verwendung mit PrintMate™ Druckern |